Learn More
p-Nitrobenzoyl-2,3,4-tri-O-benzyl-α,β-L-fucopyranose, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Nitrobenzoyl-2,3,4-tri-O-benzyl-a,b-L-fucopyranose |
| CAS | 151909-88-5 |
| Formule moléculaire | C34 H33 N O8 |
| Quantité | 250 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C34H33NO8/c1-24-30(39-21-25-11-5-2-6-12-25)31(40-22-26-13-7-3-8-14-26)32(41-23-27-15-9-4-10-16-27)34(42-24)43-33(36)28-17-19-29(20-18-28)35(37)38/h2-20,24,30-32,34H,21-23H2,1H3/t24-,30+,31+,32-,34?/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1OC(OC(=O)c2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@@H](OCc3ccccc3)[C@H](OCc4ccccc4)[C@@H]1OCc5ccccc5 |
| Nom IUPAC | [(3S,4R,5R,6S)-6-méthyl-3,4,5-tris(phénylméthoxy)oxan-2-yl] 4-nitrobenzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 583.63 |
| Poids de la formule | 583.2206 |