Learn More
p-Nitrophénol, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11413730 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11413730 1 g
11423730 5 g
11433730 25 g
11443730 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11413730 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210246101
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007331
Clé InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
CID PubChem 980
ChEBI CHEBI:16836
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Nitrophenol
Couleur Jaune
Densité 1.479g/mL
Quantité 1 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Poudre cristalline
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Nitrophenol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312+H332-Nocif en cas de contact cutané ou d'inhalation
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P330-Rincer la bouche.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501-Éliminer le contenu/récipient dans .