Learn More
p-Nitrophénol, > 99%, MP Biomedicals™
Code produit 11443730 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
100 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443730 100 g
11413730 1 g
11423730 5 g
11433730 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11443730 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210246180
 Article restreint
Expédition estimée: 23-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 100-02-7
Formule moléculaire C6H5NO3
Poids moléculaire (g/mol) 139.11
Numéro MDL MFCD00007331
Clé InChI BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
CID PubChem 980
ChEBI CHEBI:16836
Nom IUPAC 4-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Nitrophenol
Couleur Jaune
Densité 1.479g/mL
Quantité 100 g
Poids de la formule 139.11
Pourcentage de pureté >99%
Forme physique Poudre cristalline