Learn More
p-Nitrophénol (poudre ou cristaux jaunes poudre/synthèse de peptides), Fisher BioReagents
Description
Le nitrophénol est couramment utilisé dans les procédures de synthèse des peptides.
Spécification
Spécification
| Vecteur alpha | Nitrophenol |
| Nom chimique ou matériau | p-Nitrophenol |
| CAS | 100-02-7 |
| Point de fusion | 112°C |
| Couleur | Marron |
| pH | 4.4 |
| Point d’ébullition | 279°C |
| Plage de pourcentage du dosage | ≥99 % |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule moléculaire | C6H5NO3 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- 4-Nitrophenol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H332-Nocif par inhalation.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.