Learn More
p-nitrophényl2-acétamido-2-désoxy-a-D-glucopyranoside, MP Biomedicals
Code produit 11449191 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449191 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11449191 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215590180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    921.00€
    876.75€ / 100mg
    Économisez 44.25€
    4% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 05-01-2027
Identifiants chimiques
CAS 10139-02-3
Formule moléculaire C14H18N2O8
Poids moléculaire (g/mol) 342.304
Clé InChI OMRLTNCLYHKQCK-KSTCHIGDSA-N
Synonyme 4'-nitrophenyl-2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy tetrahydro-2h-pyran-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-alpha-d-glucopyranoside, n-2r,3r,4r,5s,6r-4,5-dihydroxy-6-hydroxymethyl-2-4-nitrophenoxy oxan-3-yl acetamide, 4-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-, a-d-glucopyranoside, 4-nitrophenyl n-acetyl-, a-d-glucosaminide, p-nitrophenyl-n-acetyl-alpha-d-glucosaminide, p-nitrophenyl 2-acetamido-2-deoxy-
CID PubChem 82398
Nom IUPAC N-[(2R,3R,4R,5S,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-nitrophénoxy)oxane-3-yl]acétamide
SMILES CC(=O)NC1C(C(C(OC1OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-])CO)O)O