Learn More
p-Nitrophényl 2-azido-2-désoxy-α-D-galactopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Nitrophenyl 2-Azido-2-deoxy-a-D-galactopyranoside |
| CAS | 210418-04-5 |
| Formule moléculaire | C12 H14 N4 O7 |
| Quantité | 5 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C12H14N4O7/c13-15-14-9-11(19)10(18)8(5-17)23-12(9)22-7-3-1-6(2-4-7)16(20)21/h1-4,8-12,17-19H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](N=[N+]=[N-])[C@@H](O)[C@H]1O |
| Nom IUPAC | (2R,3R,4R,5R,6R)-5-azido-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4-diol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 326.26 |
| Poids de la formule | 326.0862 |