Learn More
p-Nitrophényl 2-O-(β-L-fucopyranosyl)-β-D-galactopyranoside, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Nitrophenyl 2-O-(beta-L-Fucopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside |
| CAS | 77640-21-2 |
| Formule moléculaire | C18H25NO12 |
| Quantité | 2 mg |
| Synonyme | 4-Nitrophenyl 2-O-(6-Deoxy-beta-L-galactopyranosyl)-beta-D-galactopyranoside, Fuc1-beta-2Gal-beta-PNP |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H25NO12/c1-7-11(21)13(23)15(25)17(28-7)31-16-14(24)12(22)10(6-20)30-18(16)29-9-4-2-8(3-5-9)19(26)27/h2-5,7,10-18,20-25H,6H2,1H3/t7-,10+,11+,12-,13+,14-,15-,16+,17+,18+/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@@H](O)[C@@H](CO)O[C@H]2Oc3ccc(cc3)[N+](=O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H]1O |
| Nom IUPAC | (2R,3S,4R,5S,6S)-2-[(2S,3R,4S,5R,6R)-4,5-dihydroxy-6-(hydroxyméthyl)-2-(4-nitrophénoxy)oxan-3-yl]oxy-6-méthyloxane-3,4,5-triol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 447.39 |
| Poids de la formule | 447.1377 |