Learn More
p-Nitrophényl α-D-glucopyranoside, TRC
Code produit 30470610
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30470610 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30470610 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN5036505G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Nitrophenyl a-D-Glucopyranoside
CAS 3767-28-0
Formule moléculaire C12 H15 N O8
Quantité 5 g
Synonyme α-D-Glucopyranoside','4-nitrophenyl, Glucopyranoside','p-nitrophenyl','α-D- (8CI), α-D-Glucopyranoside','p-nitrophenyl (7CI), α-D-Glucoside','p-nitrophenyl (6CI), 4-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl α-D-glucoside, 4'-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenol α-D-glucoside, p-Nitrophenyl α-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl α-D-glucoside
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12+/m1/s1
SMILES OC[C@H]1O[C@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6R)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Poids de la formule 301.0798