Learn More
p-Nitrophényl Bêta-D-Glucopyranoside, TRC
Code produit 30004817
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
Conditionnement:
500mg
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30004817 500 mg 500mg
30003815 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30004817 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCN503655500MG
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2492-87-7
Formule moléculaire C12 H15 N O8
Poids moléculaire (g/mol) 301.25
Synonyme β-D-Glucopyranoside, 4-nitrophenyl, Glucopyranoside, p-nitrophenyl, β-D- (6CI,7CI,8CI), 4-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, 4-Nitrophenyl β-D-glucoside, PNPG, p-Nitrophenol β-D-glucoside, p-Nitrophenyl glucopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-glucopyranoside, p-Nitrophenyl β-D-glucoside, p-Nitrophenyl β-glucoside
Nom IUPAC (2R,3S,4S,5R,6S)-2-(hydroxyméthyl)-6-(4-nitrophénoxy)oxane-3,4,5-triol
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Nitrophenyl-beta-D-glucopyranoside
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8-9(15)10(16)11(17)12(21-8)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10+,11-,12-/m1/s1
Poids de la formule 301.0798