Learn More
p-nitrophénylphosphate sel disodique hexahydraté, > 99 %, MP Biomedicals™
Tous les produits MP Biomedicals ProduitsSpécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Nitrophenyl phosphate disodium salt hexahydrate |
| Couleur | Blanc à jaune |
| Plage de pourcentage du dosage | >99% |
| Quantité | 5 g |
| Nom IUPAC | disodium 4-nitrophenyl phosphate |
| Poids de la formule | 371 |
| Forme physique | Poudre cristalline |