Learn More
Diisothiocyanate de p-phénylène, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10701072 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10701072 25 g Flacon en verre 25g
10177560 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10701072 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 417510250
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4044-65-9 | C8H4N2S2 | 192.27 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4044-65-9
Formule moléculaire C8H4N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 192.27
Numéro MDL MFCD00004811
Clé InChI OMWQUXGVXQELIX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme bitoscanate, 1,4-phenylene diisothiocyanate, jonit, p-phenylene diisothiocyanate, benzene, 1,4-diisothiocyanato, bitoscanat, bitoscanate inn, phenylene thiocyanate, bitoscanatum latin, 1,4-phenylenediisothiocyanate
CID PubChem 19958
Nom IUPAC 1,4-diisothiocyanatobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1N=C=S)N=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Phenylene diisothiocyanate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 129.0°C to 133.0°C
Couleur Gris-beige à blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire SCNC6H4NCS
Quantité 25 g
Merck Index 15, 1309
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform,slightly soluble in acetone
Poids de la formule 192.27
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Aiguilles cristallines ou poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Phenylene diisothiocyanate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.