Learn More
P-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11437627
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11437627 250 g 250g
11427627 1000 g 1000g
11447627 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11437627 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A15680.30
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La p-phénylènediamine est utilisée comme précurseur des plastiques aramides, des fibres de Kevlar et des polymères d’uréthane. Elle sert d’agent de développement en photographie, d’antioxydant dans les produits en caoutchouc et d’accélérateur de vulcanisation. Elle est utilisée comme substitut du henné pour les tatouages temporaires et comme colorant histologique des lipides tels que la myéline. C’est un réactif anti-décoloration utilisé en microscopie par fluorescence pour retarder le photoblanchiment de la fluorescéine et d’autres colorants fluorescents. En outre, c’est aussi un ingrédient des teintures capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et le benzène chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-50-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Numéro MDL MFCD00007901
Clé InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
CID PubChem 7814
ChEBI CHEBI:51403
Nom IUPAC benzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Phenylenediamine
Point de fusion 138°C to 142°C
Point d’ébullition 267°C to 271°C
Point d’éclair 156°C (312°F)
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 250 g
Numéro UN UN1673
Beilstein 742029
Merck Index 14,7285
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,chloroform,ether and hot benzene.
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Benzenediamine