Learn More
P-phénylènediamine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
p-Phenylenediamine is used as a precursor to aramid plastics, Kevlar fibers and to urethane polymers. It serves as a developing agent in photography, antioxidants in rubber products and as a vulcanization accelerator. It is used as a henna surrogate for temporary tattoos and as a histological stain for lipids such as myelin. It is an anti-fade reagent used in fluorescence microscopy to retard photobleaching of fluorescein and other fluorescent dyes. Furthermore, it is also an ingredient in hair dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La p-phénylènediamine est utilisée comme précurseur des plastiques aramides, des fibres de Kevlar et des polymères d’uréthane. Elle sert d’agent de développement en photographie, d’antioxydant dans les produits en caoutchouc et d’accélérateur de vulcanisation. Elle est utilisée comme substitut du henné pour les tatouages temporaires et comme colorant histologique des lipides tels que la myéline. C’est un réactif anti-décoloration utilisé en microscopie par fluorescence pour retarder le photoblanchiment de la fluorescéine et d’autres colorants fluorescents. En outre, c’est aussi un ingrédient des teintures capillaires.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le chloroforme, l’éther et le benzène chaud.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les acides, les chlorures acides, les anhydrides d’acides, les chloroformates et les agents oxydants forts.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | p-Phenylenediamine |
| Point de fusion | 138°C to 142°C |
| Point d’ébullition | 267°C to 271°C |
| Point d’éclair | 156°C (312°F) |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Odeur | Weak |
| Quantité | 5000 g |
| Numéro UN | UN1673 |
| Beilstein | 742029 |
| Merck Index | 14,7285 |
| Show More |