Learn More
P-phénylènediamine, 99 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10754163 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10754163 5 g Flacon en verre 5g
10215280 500 g Flacon en verre 500g
10216873 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10754163 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 130570050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.90€
    47.65€ / 5g
    Économisez 8.25€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 106-50-3 | C6H8N2 | 108.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-50-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.14
Numéro MDL MFCD00007901
Clé InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
CID PubChem 7814
ChEBI CHEBI:51403
Nom IUPAC benzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Phenylenediamine
Note relative au nom 99+%
Point de fusion 139.0°C to 141.0°C
Couleur Marron à violet ou gris-blanc
Point d’éclair 156°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H4(NH2)2
Quantité 5 g
Beilstein 13, 61
Merck Index 15, 7397
Informations sur la solubilité Solubility in water: 47g/L (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Poids de la formule 108.14
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Phenylenediamine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
Mention de danger
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.