Learn More
P-Phénylénediamine Dihydrochloride, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | P-Phenylenediamine Dihydrochloride |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-1-2-6(8)4-3-5;;/h1-4H,7-8H2;2*1H |
| Poids de la formule | 180.0221 |