Learn More
p-Phénylènediamine, base libre, 99,9 %, MP Biomedicals™
Code produit 11467002 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11467002 250 g
11457002 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11467002 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0215183083
 Article restreint
Expédition estimée: 18-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 106-50-3
Formule moléculaire C6H8N2
Poids moléculaire (g/mol) 108.144
Clé InChI CBCKQZAAMUWICA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-phenylenediamine, 1,4-benzenediamine, 1,4-diaminobenzene, 1,4-phenylenediamine, 4-aminoaniline, para-phenylenediamine, p-aminoaniline, p-diaminobenzene, orsin, 4-phenylenediamine
CID PubChem 7814
ChEBI CHEBI:51403
Nom IUPAC benzène-1,4-diamine
SMILES C1=CC(=CC=C1N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Phenylenediamine, free base
Plage de pourcentage du dosage 0.999
Quantité 250 g
Poids de la formule 108.1
Forme physique Cristalline