Learn More
P-Quincephényl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15423447
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15423447 250 mg 250mg
11421170 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15423447 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26308.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 3073-05-0 | Molecular Formula: C30H22 | Molecular Weight: 382.506 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3073-05-0
Formule moléculaire C30H22
Poids moléculaire (g/mol) 382.506
Numéro MDL MFCD00059012
Clé InChI OMCUOJTVNIHQTI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-quinquephenyl, p-pentaphenyl, 1,1':4',1:4,1':4',1-quinquephenyl, p-quinquiphenyl, acmc-209hie, 1,4-bis 4-phenylphenyl benzene, 1-phenyl-4-4-4-phenylphenyl phenyl benzene, 1,1:4,1':4',1-quinquephenyl, 4-1,1'-biphenyl-4-yl-4'-phenyl-1,1'-biphenyl
CID PubChem 137813
Nom IUPAC 1,4-bis(4-phénylphényl)benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=CC=C5
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Quinquephenyl
Quantité 250 mg
Poids de la formule 382.5
Pourcentage de pureté 98%