Learn More
Fisherbrand™ Nettoyeur à ultrasons P-Series
Code produit 11738029 Tous les produits Fisherbrand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
2,75 L
5,75 L
6,9 L
12,75 L
18 L
28 L
Modèle:
P 120 H
P 180 H
P 30 H
P 300 H
P 60 H
P 70 H
Dimensions (P x L x H):
179 x 300 x 221 mm
179 x 568 x 221 mm
186 x 365 x 271 mm
278 x 365 x 321 mm
340 x 390 x 321 mm
340 x 568 x 321 mm
Conditionnement:
1 pièce
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Modèle Dimensions (P x L x H) unitSize
11738029 6,9 L P 70 H 179 x 568 x 221 mm 1 pièce
11768029 28 L P 300 H 340 x 568 x 321 mm 1 pièce
11718029 2,75 L P 30 H 179 x 300 x 221 mm 1 pièce
11728029 5,75 L P 60 H 186 x 365 x 271 mm 1 pièce
11748029 12,75 L P 120 H 278 x 365 x 321 mm 1 pièce
11758029 18 L P 180 H 340 x 390 x 321 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit 11738029
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Les bains-marie à ultrasons Fisherbrand™ série Ps possèdent un affichage numérique pratique des paramètres définis et des paramètres de fonctionnement, une cuve en acier inox résistante à la cavitation, des poignées ergonomiques pour un positionnement simple et un couvercle durable permettant de réduire le bruit et l’évaporation de la solution.
Pour toutes les applications des laboratoires analytiques, industriels et médicaux, y compris les applications de nettoyage intensif.
  • Beaucoup plus puissant que les unités à ultrasons classiques
  • Pratique et facile à utiliser avec un affichage clair indiquant les paramètres définis et réels
  • Multi-fréquence
  • 37kHz pour les applications standard
  • 80 kHz pour un temps de nettoyage prolongé, idéal pour le traitement d’articles très petits et sensibles
  • Les unités sont dotées de fonctions de commande normales, d’impulsion, de balayage, de dégazage et de puissance
  • Robinet de vidange latéral et conduite d’évacuation arrière pour éliminer la solution utilisée
  • Le mode d’impulsion puissant élimine les contaminants tenaces
  • Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Informations sur la commande
Panier en acier inox, couvercle en plastique disponibles séparément
Spécification
Matériau Acier inox V2A
Tension 230 VCA
Capacité (métrique) 6,9 L
Dimensions (P x L x H) 179 x 568 x 221 mm
Alimentation électrique 230 VCA, 970 W
À utiliser avec (application) Applications professionnelles dans les laboratoires d’analyse et médicaux et dans les processus de production industrielle
Modèle P 70 H
Gamme de température (métrique) 5°C à 40°C
Poids (métrique) 5,6 kg