Learn More
P-Sexiphényle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15443497
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443497 250 mg 250mg
11436050 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443497 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26586.MD
CAS: 4499-83-6 | C36H26 | 458.604 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4499-83-6
Formule moléculaire C36H26
Poids moléculaire (g/mol) 458.604
Numéro MDL MFCD00039559
Clé InChI ZEMDSNVUUOCIED-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-sexiphenyl, p-hexaphenyl, p-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 1-phenyl-4-4-4-4-phenylphenyl phenyl phenyl benzene, p-sexiphenylene, acmc-209k0d, phthalocyanine lead ii purified by sublimation, 1,1':4',1:4,1'-quaterphenyl, 4,4'-diphenyl, 4,4'-bis 1,1'-biphenyl-4-yl-1,1'-biphenyl
CID PubChem 78254
Nom IUPAC 1-phényl-4-[4-[4-(4-phénylphényl)phényl]phényl]benzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=C(C=C3)C4=CC=C(C=C4)C5=CC=C(C=C5)C6=CC=CC=C6
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Sexiphenyl
Point de fusion >400°C
Quantité 250 mg
Poids de la formule 458.59
Pourcentage de pureté 95%