Learn More
p-sulfamylacétanilide, TRC
Code produit 30138311
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
5 g
10 g
Conditionnement:
10g
500mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30138311 10 g 10g
30137945 5 g 5g
30006771 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30138311 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCS69924010G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 121-61-9
Formule moléculaire C8 H10 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 214.24
Synonyme Acetamide, N-[4-(aminosulfonyl)phenyl]-, Acetanilide, 4'-sulfamoyl- (6CI,7CI,8CI), 4-Acetamidobenzenesulfonamide, 4-Acetylaminobenzenesulfonamide, 4'-Sulfamoylacetanilide, A-319, Acetylsulfanilamide, Benzenesulfonamide, 4-(acetylamino)-, Erytrin, N-(4-Sulfamoylphenyl)acetamide, N-[4-(Aminosulfonyl)phenyl]acetamide, N4-Acetsulfanilamide, N4-Acetylsulfanilamide, NSC 217, NSC 406839, Neotherapol, N'-Acetylsulphanilamide, Sulfanilamide-N4-acetate, p-(Acetylamino)benzenesulfonamide, p-Acetamidobenzenesulfonamide, p-Sulfamoylacetanilide, p-Sulfamylacetanilide, Sulfanilamide-N-acetyl
Nom IUPAC N-(4-sulfamoylphényl)acétamide
SMILES CC(=O)Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Sulfanilamide-N-acetyl
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C8H10N2O3S/c1-6(11)10-7-2-4-8(5-3-7)14(9,12)13/h2-5H,1H3,(H,10,11)(H2,9,12,13)
Poids de la formule 214.0412