Learn More
p-t-Butylphenyl Diphenyl Phosphate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-t-Butylphenyl Diphenyl Phosphate |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 10 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C22H23O4P/c1-22(2,3)18-14-16-21(17-15-18)26-27(23,24-19-10-6-4-7-11-19)25-20-12-8-5-9-13-20/h4-17H,1-3H3 |
| Poids de la formule | 382.1334 |
| Pourcentage de pureté | >95% |