Learn More
Thermo Scientific Chemicals p-terphényl, 99 %, pur
Code produit 10513881 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10513881 25 g Flacon en plastique 25g
10626342 100 g Flacon en plastique 100g
10361424 500 g Flacon en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10513881 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 137920250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 92-94-4 | C18H14 | 230.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 92-94-4
Formule moléculaire C18H14
Poids moléculaire (g/mol) 230.31
Numéro MDL MFCD00003061
Clé InChI XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
CID PubChem 7115
ChEBI CHEBI:52242
Nom IUPAC 1,4-diphénylbenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Terphenyl
Note relative au nom Pure
Point de fusion 209.0°C to 216.0°C
Couleur Blanc à beige
Densité 207g/mL
Point d’ébullition 383.0°C
Point d’éclair 207°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire C6H5C6H4C6H5
Quantité 25 g
Beilstein 05, 695
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and toluene
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Pures
Forme physique Poudre cristalline, cristaux brillants ou paillettes
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Terphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Terphenyl