Learn More
p-Terphenyl, Laser Grade 99%, ACROS Organics™
Code produit 10455281 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10455281 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10455281 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420030010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Terphenyl
Note relative au nom 99%
CAS 92-94-4
Point de fusion 209.0°C to 216.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 383.0°C
Point d’éclair 207°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C18H14
Formule linéaire C6H5C6H4C6H5
Numéro MDL MFCD00003061
Quantité 1 g
Beilstein 05, 695
Synonyme p-terphenyl, 1,1':4',1-terphenyl, p-diphenylbenzene, p-triphenyl, santowax p, 4-phenylbiphenyl, 4-phenyldiphenyl, para-terphenyl, biphenyl, 4-phenyl, pyrogallol tannin
Informations sur la solubilité Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether, benzene and toluene
Clé InChI XJKSTNDFUHDPQJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)C3=CC=CC=C3
Nom IUPAC 1,4-diphenylbenzene
Poids moléculaire (g/mol) 230.31
CID PubChem 7115
ChEBI CHEBI:52242
Poids de la formule 230.31
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Crystalline Solid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Terphenyl
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.