Learn More
p-terphényle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | p-Terphenyl |
| CAS | 92-94-4 |
| Formule moléculaire | C18 H14 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 1,1':4',1''-Terphenyl, p-Terphenyl (8CI), 1,1'-Biphenyl','4-phenyl-, 1,4-Diphenylbenzene, 4-Phenyl-1,1'-biphenyl, 4-Phenylbiphenyl, NSC 6810, PPP, PT, PTP, Santowax P, T 3203, TP, TP (scintillator), p-Diphenylbenzene, p-Phenylene trimer, p-Triphenyl |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H14/c1-3-7-15(8-4-1)17-11-13-18(14-12-17)16-9-5-2-6-10-16/h1-14H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2ccc(cc2)c3ccccc3 |
| Nom IUPAC | 1,4-diphénylbenzène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 230.3 |
| Poids de la formule | 230.1096 |