Learn More
P-thiocrésol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11401537
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11401537 100 g 100g
11491527 25 g 25g
11411537 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11401537 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24970.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-45-6 | C7H8S | 124.201 g/mol
p-Thiocresol is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le P-thiocrésol est utilisé comme intermédiaire pharmaceutique.
Solubilité
Soluble dans l’alcool. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’air. Stockez à l’écart des agents oxydants et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-45-6
Formule moléculaire C7H8S
Poids moléculaire (g/mol) 124.201
Numéro MDL MFCD00004851
Clé InChI WLHCBQAPPJAULW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenethiol, p-thiocresol, 4-thiocresol, 4-methylthiophenol, p-methylthiophenol, benzenethiol, 4-methyl, 4-toluenethiol, p-tolyl mercaptan, p-thiolcresol, p-tolylthiol
CID PubChem 7811
Nom IUPAC 4-méthylbenzènethiol
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Thiocresol
Point de fusion 40°C to 44°C
Point d’ébullition 195°C
Point d’éclair 68°C (154°F)
Odeur Stench
Quantité 100 g
Numéro UN UN2811
Beilstein 605761
Sensibilité Air Sensitive
Merck Index 14,9325
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 124.21
Pourcentage de pureté 98%