Learn More
p-tolualdéhyde, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10457530 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10457530 500 g Flacon en verre 500g
10447530 100 g Flacon en verre 100g
10105593 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10457530 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 139005000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-87-0
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00006954
Clé InChI FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
CID PubChem 7725
ChEBI CHEBI:28617
Nom IUPAC 4-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolualdehyde
Note relative au nom 97%
Point de fusion -6.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0150g/mL
Point d’ébullition 204.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CHO
Indice de réfraction 1.5420 to 1.5480
Quantité 500 g
Beilstein 07, 297
Gravité spécifique 1.015
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide