Learn More
p-Tolualdéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
p-Tolualdehyde is used as an intermediate for the synthesis of pharmaceuticals, dyes perfumes and agrochemicals. It is also used as a fixative of flavorings. It is also used as an important organic intermediates, used for spices, triphenylmethane dye synthesis, etc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le p-Tolualdéhyde est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse des produits pharmaceutiques, des colorants pour parfums et des produits agrochimiques. Il est également utilisé comme fixateur d’arômes. On l’emploie également comme un intermédiaire organique important, intervenant dans la synthèse des épices, du colorant triphénylméthane, etc.
Solubilité
Il est légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte. Incompatible avec les bases fortes, les agents oxydants forts et les agents réducteurs puissants
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Tolualdehyde |
| Point de fusion | -6°C |
| Densité | 1.018 |
| Point d’ébullition | 204°C |
| Point d’éclair | 80°C (176°F) |
| Indice de réfraction | 1.546 |
| Quantité | 2500 g |
| Beilstein | 385772 |
| Sensibilité | Air Sensitive |
| Informations sur la solubilité | It is slightly soluble in water. |
| Afficher plus |