Learn More
p-tolualdéhyde, + de 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10537752 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10537752 100 g Flacon en verre 100g
10229750 5 g Flacon en verre 5g
10015670 500 g Flacon en verre 500g
11944781 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10537752 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421141000
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Ajouter au panier
Edge
CAS: 104-87-0 | C8H8O | 120.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 104-87-0
Formule moléculaire C8H8O
Poids moléculaire (g/mol) 120.15
Numéro MDL MFCD00006954
Clé InChI FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-tolualdehyde, 4-tolualdehyde, p-formyltoluene, p-tolylaldehyde, p-toluylaldehyde, p-methylbenzaldehyde, para-tolualdehyde, benzaldehyde, 4-methyl, para-methylbenzaldehyde, para-toluyl aldehyde
CID PubChem 7725
ChEBI CHEBI:28617
Nom IUPAC 4-méthylbenzaldéhyde
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Tolualdehyde
Note relative au nom 99+%
Point de fusion -6.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.0150g/mL
Point d’ébullition 204.0°C to 205.0°C
Point d’éclair 71°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4CHO
Indice de réfraction 1.5420 to 1.5480
Quantité 100 g
Beilstein 07,297
Gravité spécifique 1.015
Informations sur la solubilité Solubility in water: 0.25g/l (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Poids de la formule 120.15
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide