Learn More
p-toluamide, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11454603
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11454603 25 g 25g
11464603 100 g 100g
11474603 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11454603 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11559.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 619-55-6 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 619-55-6
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00008002
Clé InChI UHBGYFCCKRAEHA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluamide, benzamide, 4-methyl, p-methylbenzamide, 4-methyl-benzamide, 4-toluamide, 4-carbamoyltoluene, unii-n0v326v2f5, tolylsaureamid, n-toluamide, p-tolylamide
CID PubChem 69274
Nom IUPAC 4-méthylbenzamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)C(N)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluamide
Point de fusion 158°C to 160°C
Quantité 25 g
Beilstein 774353
Poids de la formule 135.17
Pourcentage de pureté ≥98%