Learn More
Acide p-toluènesulfonique, sel de sodium, 97 %, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11935751 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
11935751 25 g Flacon en verre 25g
11945751 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11935751 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 434530250
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 824-79-3 | C7H7O2S·Na | 178.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-79-3
Formule moléculaire C7H7O2S·Na
Poids moléculaire (g/mol) 178.18
Clé InChI KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
CID PubChem 2723791
Nom IUPAC Sodium ; 4-méthylbenzènesulfinate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfinic acid, sodium salt
Point de fusion >300.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 178.18
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre