Learn More
Sel de sodium d’acide p-toluènesulfinique, 97 % (poids sec), eau < 5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11410283
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11410283 500 g 500g
11404010 25 g 25g
11400283 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11410283 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11430.36
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 824-79-3 | C7H7NaO2S | 178.181 g/mol
p-Toluenesulfinic acid sodium salt is used as an intermediate for the preparation of pharmaceuticals and dispersal dyes. It acts as a curing agent of grouting material. It is also used as a discharge medium of dyes and pigments. Further, it serves as a chemical intermediate in the production of fluorescent pigments and fabric adhesive. In addition to this, it is used as an electroplating brightening agent and curing agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sel de sodium acide p-toluènesulfinique est utilisé comme intermédiaire pour la préparation de produits pharmaceutiques et de colorants de dispersion. Il agit comme agent de séchage du matériel de cimentation. Il est également utilisé comme milieu de décharge de colorants et de pigments. De plus, il sert d’intermédiaire chimique dans la production de pigments fluorescents et d’adhésifs en tissu. En outre, il est utilisé comme agent d’éclairage galvanoplastique et agent de durcissement.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 824-79-3
Formule moléculaire C7H7NaO2S
Poids moléculaire (g/mol) 178.181
Numéro MDL MFCD00149640
Clé InChI KFZUDNZQQCWGKF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium 4-methylbenzenesulfinate, sodium p-toluenesulfinate, p-toluenesulfinic acid sodium salt, sodium toluene-4-sulphinate, sodium p-tolylsulfinate, sodium 4-toluenesulfinate, benzenesulfinic acid, 4-methyl-, sodium salt, unii-7cku5w4trm, p-toluenesulfinic acid, sodium salt, p-toluensulfinan sodny czech
CID PubChem 2723791
Nom IUPAC Sodium ; 4-méthylbenzènesulfinate
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfinic acid sodium salt
Note relative au nom Water <5%
Point de fusion >300°C
Notes de pourcentage du dosage (poids sec)
Quantité 500 g
Beilstein 4621454
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 178.19
Pourcentage de pureté 97%