Learn More
p-Toluènesulfonamide, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11450133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10,000 g
250 g
2500 g
500 g
Conditionnement:
10000g
2500g
250g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11450133 500 g 500g
11494000 250 g 250g
11460133 2500 g 2500g
11470133 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11450133 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12156.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70-55-3 | C7H9NO2S | 171.214 g/mol
p-Toluene sulfonamide was used to prepare the precursor required for synthesis of ethyl 6-phenyl-1-tosyl-1,2,5,6-tetrahydropyridine-3-carboxylate. It act as a derivative of ammonia activated to alkylation by alkyl halides is exemplified by the synthesis of N-tosyl-2,3-dihydroisoindole from o-xylylene dibromide. It is a precursor of N-tosyl imines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le sulfonamide de P-toluène est utilisé pour préparer le précurseur nécessaire à la synthèse de l’éthyl 6-phényl-1-tosyl-1,2,5,6-tétrahydropyridine-3-carboxylate. Il agit comme un dérivé de l’ammoniac activé à l’alkylation par les halogénures d’alkyle illustré par la synthèse du N-tosyl-2,3-dihydroisoindole à partir du dibromure d’o-xylylène. C’est un précurseur des imines de N-tosyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stocker dans un endroit frais et sec, dans un récipient bien scellé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70-55-3
Formule moléculaire C7H9NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 171.214
Numéro MDL MFCD00011692
Clé InChI LMYRWZFENFIFIT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonamide, 4-toluenesulfonamide, tosylamide, p-tosylamide, benzenesulfonamide, 4-methyl, p-tolylsulfonamide, toluene-4-sulfonamide, tolylsulfonamide, 4-methylbenzene-1-sulfonamide, p-toluenesulfamide
CID PubChem 6269
ChEBI CHEBI:34435
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonamide
Point de fusion 136°C to 139°C
Point d’ébullition 221°C (10 mmHg)
Point d’éclair 202°C (395°F)
Quantité 500 g
Beilstein 472689
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 171.22
Pourcentage de pureté ≥98%