Learn More
Acide p-toluènesulfonique monohydraté, 97,5 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10286913 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
2.50kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10286913 5 kg Récipient en plastique 5kg
10489460 500 g Flacon en plastique 500g
10123760 1 kg Flacon en plastique 1kg
10357830 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10286913 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 171780050
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 6192-52-5 | C7H8O3S·H2O | 190.22 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6192-52-5
Numéro MDL MFCD00142137
Clé InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
CID PubChem 521998
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Point de fusion 100.0°C to 108.0°C
Couleur Rose à blanc
Point d’éclair 180°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5%
Conditionnement Récipient en plastique
Formule moléculaire C7H10O4S
Formule linéaire CH3C6H4SO3H·H2O
Quantité 5 kg
Beilstein 11, 97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15, 9692
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 190.213
Poids de la formule 190.22
Pourcentage de pureté 97.5%
Qualité Pures
Forme physique Cristaux agglomérants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signalwort
  • Dangers
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Gefahrenhinweis
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.