Learn More
p-toluènesulfonique monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15255998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15255998 25 g 25g
15265998 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15255998 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421210250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24.80€
    22.65€ / 25g
    Économisez 2.15€
    8% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6192-52-5
Clé InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
CID PubChem 521998
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Point de fusion 100.0°C to 108.0°C
Point d’éclair 180°C
Formule moléculaire C7H8O3S·H2O
Formule linéaire CH3C6H4SO3H·H2O
Quantité 25 g
Beilstein 11,97
Fieser 01,1172; 04,508; 05,673; 06,597; 07,374; 08,488; 09,471; 11,535; 12,507
Merck Index 15,9692
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 190.22
Poids de la formule 190.22
Clarity (c=20,water) Passes test
Qualité Réactif ACS
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.