Learn More
p-toluènesulfonique monohydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15265998 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
Conditionnement:
25g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15265998 500 g 500g
15255998 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15265998 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421215000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 6192-52-5 | C7H10O4S | 190.213 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 6192-52-5
Clé InChI KJIFKLIQANRMOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic acid monohydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid hydrate, 4-methylbenzenesulfonic acid monohydrate, p-toluene sulfonic acid monohydrate, unii-3bto78gaff, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, monohydrate, ptoluenesulfonic acid, p-toluenesulfonic acid, monohydrate, 3bto78gaff, 4-methylbenzene-1-sulfonic acid hydrate
CID PubChem 521998
Nom IUPAC Acide 4-méthylbenzènesulfonique ; hydraté
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)O.O
Specifications
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Point de fusion 100,0°C à 108,0°C
Point d’éclair 180°C
Formule moléculaire C7H10O4S
Formule linéaire CH3C6H4SO3H·H2O
Quantité 500 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol, ether and chloroform
Poids moléculaire (g/mol) 190.213
Poids de la formule 190.22
Qualité ACS
compliance-icons
Product Identifier
  • p-Toluenesulfonic acid monohydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Hazard Statement
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Precautionary Statement
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.