Learn More
Acide p-toluènesulfonique, monohydraté, MP Biomedical
Code produit 11443481 Tous les produits MP Biomedicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
11443481 100 g
11433481 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11443481 Fournisseur MP Biomedicals Code fournisseur 0210308780
 Article restreint
En stock
monohydrate d'acide p-toluènesulfonique, > D'une pureté de 99 %, il s'agit d'un catalyseur acide soluble dans les solvants organiques utilisé en synthèse organique. Le catalyseur a été incorporé dans l'estérification des acides carboxyliques ou la transestérification des esters.
  • L'acide p-toluènesulfonique monohydraté a été utilisé comme agent réducteur pour l'amination réductrice des cétones et des aldéhydes.
  • En présence d'acide p-toluènesulfonique monohydraté, de nouveaux composés hybrides déazaflavine-cholestane ont été synthétisés par une réaction de condensation.
  • Le 2-phényléthyl alpha-glucoside a également été synthétisé en présence de monohydrate d'acide p-toluènesulfonique
Identifiants chimiques
CAS 104-15-4
Formule moléculaire C7H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 172.20
Clé InChI JOXIMZWYDAKGHI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic acid, p-toluenesulphonic acid, 4-toluenesulfonic acid, tosic acid, p-tolylsulfonic acid, toluene-4-sulfonic acid, toluenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-methyl, p-toluenesulfonate, eltesol
CID PubChem 6101
ChEBI CHEBI:27849
Spécification
Point de fusion 97 °C à 107 °C
Couleur Blanc
Densité 1,23 à 1,24 g/cm³ à 20 °C (lit.)
Conditionnement Verre
Quantité 100 g
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • para-Toluenesulfonic Acid Monohydrate
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Hazard Statement
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Precautionary Statement
  • P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
  • P102-Tenir hors de portée des enfants.
  • P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: para-ToluenesulfonicAcid Monohydrate