Learn More
Acide p-Toluènesulfonique, sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10412293 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10412293 500 g Flacon en verre 500g
10669384 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10412293 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421235000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-84-1
Formule moléculaire C7H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00798566,MFCD00064388
Clé InChI KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
CID PubChem 3720192
Nom IUPAC Sodium ; 4-méthylbenzènesulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Point de fusion >400°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >500°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 500 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Merck Index 14,9533
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Produktidentifikator
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Signalwort
  • Attention
Gefahrenkategorie
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Sicherheitshinweis
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.