Learn More
Acide p-Toluènesulfonique, sel de sodium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10669384 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10669384 100 g Flacon en verre 100g
10412293 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10669384 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 421231000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    69.20€
    57.65€ / 100g
    Économisez 11.55€
    16% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 657-84-1 | C7H7NaO3S | 194.18 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 657-84-1
Formule moléculaire C7H7NaO3S
Poids moléculaire (g/mol) 194.18
Numéro MDL MFCD00798566,MFCD00064388
Clé InChI KVCGISUBCHHTDD-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium p-toluenesulfonate, sodium 4-methylbenzenesulfonate, sodium tosylate, p-toluenesulfonic acid sodium salt, sodium toluenesulfonate, sodium toluenesulphonate, tosylate, sodium, naxonate hydrotrope, cyclophil sts 70, eltesol st 34
CID PubChem 3720192
Nom IUPAC sodium 4-methylbenzene-1-sulfonate
SMILES [Na+].CC1=CC=C(C=C1)S([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Point de fusion >400°C
Couleur Blanc
Point d’éclair >500°C
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 11,97
Fieser 11,535; 12,507
Merck Index 14,9533
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble.
Poids de la formule 194.19
Pourcentage de pureté ≥97.5% (ion exchange; alkalimetry)
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic acid, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.