Learn More
Anhydride p-toluènesulfonique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10646394 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10646394 100 g Flacon en verre 100g
10110762 5 g Flacon en verre 5g
10068901 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10646394 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 367071000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    448.00€
    413.00€ / 100g
    Économisez 35.00€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.39 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4124-41-8
Formule moléculaire C14H14O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 326.39
Numéro MDL MFCD00008548
Clé InChI PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
CID PubChem 77773
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate de (4-méthylphényl)sulfonyl
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic anhydride
Point de fusion 124.0°C to 126.0°C
Couleur Blanc à gris
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 100 g
Beilstein 11, IV, 376
Poids de la formule 326.39
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.