Learn More
Anhydride P-toluènesulfonique, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11382675
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11382675 5 g 5g
11392675 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11382675 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00160.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4124-41-8 | C14H14O5S2 | 326.381 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4124-41-8
Formule moléculaire C14H14O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 326.381
Numéro MDL MFCD00008548
Clé InChI PDVFSPNIEOYOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonic anhydride, 4-methylbenzenesulfonic anhydride, 4-toluenesulfonic anhydride, p-toluenesulfonicanhydride, p-toluene sulfonic anhydride, toluene-p-sulphonic anhydride, 4-methylphenyl sulfonyl 4-methylbenzenesulfonate, p-toluenesulphonic anhydride, toluene-4-sulfonic anhydride, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, anhydride
CID PubChem 77773
Nom IUPAC 4-méthylbenzènesulfonate de (4-méthylphényl)sulfonyl
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)OS(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonic anhydride
Point de fusion 125°C to 130°C
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2223702
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 326.38
Pourcentage de pureté 97%
compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Toluene-p-sulphonicanhydride