Learn More
Chlorure de p-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11484000
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11484000 500 g 500g
11421928 250 g 250g
11411928 1000 g 1000g
11431928 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11484000 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14547.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 98-59-9 | C7H7ClO2S | 190.64 g/mol
p-Toluenesulfonyl chloride is used as a precursor in the production of dyes and saccharin. It acts as a dehydrating agent in the conversion of urea to carbodiimide and converts alcohols into the corresponding toluenesulfonate esters. It is also employed as a flow-promoting agent for paints, an adhesive, nitrocellulose, coating material and as a plasticizer for polyamides. Furthermore, it serves as an antistatic agent, as a gloss enhancer in plastic film preparations and as a basic material of electroplating solutions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de p-toluènesulfonyle est utilisé comme précurseur dans la production de colorants et de saccharine. Il agit comme agent déshydratant dans la conversion de l’urée en carbodiimide et convertit les alcools en esters de toluènesulfonate correspondants. Il est également utilisé comme agent fluidifiant pour les peintures, un adhésif, de la nitrocellulose, du matériau de revêtement et comme plastifiant pour les polyamides. En outre, il sert d’agent antistatique, d’activateur de brillance dans les préparations de film plastique et de matière de base des solutions de galvanoplastie.
Solubilité
Soluble dans l’alcool, le benzène et l’éther. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 98-59-9
Formule moléculaire C7H7ClO2S
Poids moléculaire (g/mol) 190.64
Numéro MDL MFCD00007450
Clé InChI YYROPELSRYBVMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosyl chloride, p-toluenesulfonyl chloride, p-tosyl chloride, 4-toluenesulfonyl chloride, p-toluenesulfochloride, 4-methylbenzene-1-sulfonyl chloride, p-tolylsulfonyl chloride, p-toluenesulphonyl chloride, tosylchloride, p-toluenesulfonic acid chloride
CID PubChem 7397
Nom IUPAC Chlorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl chloride
Point de fusion 67°C to 70°C
Densité 1.35
Point d’ébullition 146°C (15 mmHg)
Point d’éclair 128°C (262°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 607898
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,9534
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol,benzene and ether; Insoluble in water.
Poids de la formule 190.65
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluene sulfonyl chloride