Learn More
Chlorure de p-toluènesulfonyle, 99 +%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | p-Toluenesulfonyl chloride |
| Point de fusion | 67.0°C to 69.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 134.0°C (10.0 mmHg) |
| Point d’éclair | 128°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% min |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | CH3C6H4SO2Cl |
| Quantité | 500 g |
| Show More |
Safety and Handling
- p-Toluenesulfonyl chloride
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.