Learn More
Cyanure de p-toluènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15325048 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15325048 1 g 1g
15335048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15325048 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455820010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 19158-51-1 | C8H7NO2S | 181.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19158-51-1
Formule moléculaire C8H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 181.21
Clé InChI JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosyl cyanide, p-toluenesulfonyl cyanide, 4-methylbenzenesulfonyl cyanide, p-toluenesulphonyl cyanide, p-toluene sulfonyl cyanide, p-tolylsulfonyl cyanide, p-toluenesulfonylcyanide, benzenesulfonylcyanide, 4-methyl, benzenesulfonyl cyanide, 4-methyl, 4-methylphenyl sulfonylformonitrile
CID PubChem 87946
Nom IUPAC (4-méthylphényl)sulfonylformonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C#N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl cyanide
Point de fusion 47.0°C to 50.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Poids de la formule 181.21
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonyl cyanide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulphonyl cyanide