Learn More
Cyanure de p-toluènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15335048 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15335048 5 g 5g
15325048 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15335048 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 455820050
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 19158-51-1 | C8H7NO2S | 181.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 19158-51-1
Formule moléculaire C8H7NO2S
Poids moléculaire (g/mol) 181.21
Clé InChI JONIMGVUGJVFQD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosyl cyanide, p-toluenesulfonyl cyanide, 4-methylbenzenesulfonyl cyanide, p-toluenesulphonyl cyanide, p-toluene sulfonyl cyanide, p-tolylsulfonyl cyanide, p-toluenesulfonylcyanide, benzenesulfonylcyanide, 4-methyl, benzenesulfonyl cyanide, 4-methyl, 4-methylphenyl sulfonylformonitrile
CID PubChem 87946
Nom IUPAC (4-méthylphényl)sulfonylformonitrile
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)C#N
Specifica
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl cyanide
Point de fusion 47.0°C to 50.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (HPLC)
Quantité 5 g
Poids de la formule 181.21
Pourcentage de pureté 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • p-Toluenesulfonyl cyanide
Avvertenza
  • Dangers
Categoria di pericolo
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Consigli di prudenza
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulphonyl cyanide
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.