Learn More
p-Toluenesulfonyl fluoride, 97%, Thermo Scientific™
Code produit 10438872 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10438872 5 g Flacon en verre 5g
10376401 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10438872 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 152380050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-16-3
Formule moléculaire C7H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
Clé InChI IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
CID PubChem 9965
Nom IUPAC 4-methylbenzenesulfonyl fluoride
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl fluoride
Note relative au nom 97%
Point de fusion 40.0°C to 43.0°C
Point d’ébullition 112.0°C (16.0 mmHg)
Point d’éclair 106°C
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C6H4SO2F
Quantité 5 g
Beilstein 11, II, 54
Informations sur la solubilité Solubility in water: hydrolysis.
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 97%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.