Learn More
Fluorure de P-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11388665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11388665 5 g 5g
11398665 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11388665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12204.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
p-Toluenesulfonyl fluoride is used for sulfonylation of organometallic reagents as a simple, one-step synthesis of sulfones. It is useful in the treatment of Alzheimer?s disease. It is used to study the DNS polymerase from spinach leaf extracts. It was used in isolation and separation of Pseudomonas aeruginosa membranes by density sucrose gradient centrifugation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-16-3
Formule moléculaire C7H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
Numéro MDL MFCD00007421
Clé InChI IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
CID PubChem 9965
Nom IUPAC fluorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl fluoride
Point de fusion 40°C to 41°C
Point d’ébullition 112°C (16 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2208423
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 98%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • p-Toluenesulfonyl fluoride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Toluenesulfonyl fluoride