Learn More
Fluorure de P-toluènesulfonyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398665
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398665 25 g 25g
11388665 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398665 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12204.14
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 455-16-3 | C7H7FO2S | 174.189 g/mol
p-Toluenesulfonyl fluoride is used for sulfonylation of organometallic reagents as a simple, one-step synthesis of sulfones. It is useful in the treatment of Alzheimer?s disease. It is used to study the DNS polymerase from spinach leaf extracts. It was used in isolation and separation of Pseudomonas aeruginosa membranes by density sucrose gradient centrifugation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Solubilité
Il s’hydrolyse dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les bases, l’humidité et les agents oxydants. Stocker sous gaz inerte sec. Protéger de l’humidité et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 455-16-3
Formule moléculaire C7H7FO2S
Poids moléculaire (g/mol) 174.189
Numéro MDL MFCD00007421
Clé InChI IZZYABADQVQHLC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonyl fluoride, tosyl fluoride, 4-toluenesulfonyl fluoride, benzenesulfonyl fluoride, 4-methyl, 4-tolylsulfonyl fluoride, toluene-4-sulfonyl fluoride, p-methylbenzenesulfonyl fluoride, p-toluenesulphonyl fluoride, toluene-p-sulphonyl fluoride, p-methylphenylsulfonyl fluoride
CID PubChem 9965
Nom IUPAC fluorure de 4-méthylbenzènesulfonyle
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)F
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl fluoride
Point de fusion 40°C to 41°C
Point d’ébullition 112°C (16 mmHg)
Point d’éclair 105°C (221°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 2208423
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Hydrolyzes in water.
Poids de la formule 174.19
Pourcentage de pureté 98%