Learn More
Isocyanate de p-toluènesulfonyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11498097
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11498097 100 g 100g
11474000 25 g 25g
11408107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11498097 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17492.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4083-64-1 | C8H7NO3S | 197.21 g/mol
It is a reagent used to prepare acetylated syn-1,2-diols,oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids, and N-tosylcarbonamides. -Toluenesulfonyl isocyanate has been used as derivatization reagent in determination of 3-α-hydroxy tibolone in human plasma by LC-MS/MS. It is also employed in the derivatization reagent in simultaneous quantitative analysis of diethylene glycol and propylene glycol in pharmaceutical products by HPLC and as reagent in the preparation of acetylated syn-1,2-diols, oxazolidin-2-ones, 2,3-diamino acids and N-tosylcarbonamides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un réactif utilisé pour préparer les 1,2-diols syn, oxazolidine-2-ones, acides 2,3-diamino et N-tosylcarbonamides acétylés. L’isocyanate de toluènesulfonyle est utilisé comme réactif de dérivation pour la détermination de la 3-α-hydroxy tibolone dans le plasma humain par LC-MS/MS. Il est également utilisé dans le réactif de dérivation pour l’analyse quantitative simultanée du diéthylèneglycol et du propylène glycol dans les produits pharmaceutiques par HPLC et comme réactif dans la préparation de 1,2-diols syn acétylés, d’oxazolidine-2-ones, d’acides 2,3-diaminés et de N-tosylcarbonamides.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Tenir à l’écart des alcools, des bases fortes, des amines, des agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4083-64-1
Formule moléculaire C8H7NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 197.21
Numéro MDL MFCD00002030
Clé InChI VLJQDHDVZJXNQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tosyl isocyanate, p-toluenesulfonyl isocyanate, 4-methylbenzenesulfonyl isocyanate, p-toluenesulphonyl isocyanate, benzenesulfonyl isocyanate, 4-methyl, tosylisocyanate, p-tolylsulfonyl isocyanate, unii-h9004fjx6v, p-toluenesulfonic acid, anhydride with isocyanic acid, p-toluene sulfonyl isocyanate
CID PubChem 77703
Nom IUPAC 4-méthyl-N-(oxométhylidène)benzènesulfonamide
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)N=C=O
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl isocyanate
Point de fusion 5°C
Densité 1.295
Point d’ébullition 144°C (10 mmHg)
Point d’éclair 145°C (293°F)
Odeur Irritating
Indice de réfraction 1.535
Quantité 100 g
Numéro UN UN2206
Beilstein 391287
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Poids de la formule 197.21
Pourcentage de pureté 95%