Learn More
p-Toluenesulfonyl semi-carbazide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15438538
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15438538 25 g 25g
15448538 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15438538 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H61949.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 10396-10-8 | C8H11N3O3S | 229.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10396-10-8
Formule moléculaire C8H11N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 229.254
Numéro MDL MFCD00072243
Clé InChI VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
CID PubChem 82602
Nom IUPAC [(4-méthylphényl)sulfonylamino]urée
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Couleur Blanc
Quantité 25 g
Poids de la formule 229.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre