Learn More
p-Toluenesulfonyl semi-carbazide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15448538
Cambia vista
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantité unitSize
15448538 100 g 100g
15438538 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 15448538 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H61949.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 10396-10-8 | C8H11N3O3S | 229.254 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10396-10-8
Formule moléculaire C8H11N3O3S
Poids moléculaire (g/mol) 229.254
Numéro MDL MFCD00072243
Clé InChI VRFNYSYURHAPFL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme p-toluenesulfonylsemicarbazide, 1-tosylsemicarbazide, p-toluenesulfonyl semicarbazide, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, 2-aminocarbonyl hydrazide, 1-p-methylphenylsulfonyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamidourea, p-toluenesulfohyl semicarbazide, 4-methylbenzenesulfonamido urea, 4-toluenesulfonyl semicarbazide, ra ptss
CID PubChem 82602
Nom IUPAC [(4-méthylphényl)sulfonylamino]urée
SMILES CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NNC(=O)N
Specifica
Nom chimique ou matériau p-Toluenesulfonyl semicarbazide
Couleur Blanc
Quantité 100 g
Poids de la formule 229.26
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Poudre
RUO – Research Use Only
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.